Descripción
- Se puede dividir en 4 segmentos de 24 pocillos cada uno
- Apto para la mayoría de los termocicladores comunes
- Matriz OptiTrack™ para una identificación más rápida de las muestras y menos errores de pipeteo
- Disponible con pocillos de perfil normal (250 μl) o bajo (150 μl)
- Se puede dividir en 4 segmentos de 24 pocillos cada uno para evitar residuos y ahorrar dinero
- Ideal también para PCR cuantitativa en tiempo real
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa-, ADNasa-, ADN y pirógenos
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | 5 bolsas x 4 placas |
| Color | Azul |
| Tipo de producto | Placa de PCR |
| Estilo de falda | Sin faldón |
| Material | Policarbonato |
| Mostrar más |