Learn More
Eppendorf™ Cestillos redondos de 750 ml para rotor S-4-104
Código de producto. 13296599 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2/paq.
4/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13296599 2/paq. paquete de 2
13206609 4/paq. paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13296599 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5820742003
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Diseñado para rotores y centrífugas Eppendorf
  • Disponible en paquetes de dos o cuatro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor S-4-104 para centrífuga 5810/5810R
Capacidad 750 mL
Color Azul
Tipo de recipiente Cestillo
Cantidad 2/paq.