Learn More
Eppendorf™ Rotores de centrífuga 5804 R y 5810 R
Código de producto. 15118364 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
20 x 5 mL
48 tubos de 1,5/2,0 ml
4 x 15 mL
4 x 250 mL
6 x 15/50 mL
Tipo:
Rotor
Rotor hermético a los aerosoles
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tipo Tamaño de la unidad
15118364 20 x 5 mL Rotor hermético a los aerosoles cada uno
12886233 48 tubos de 1,5/2,0 ml Rotor hermético a los aerosoles cada uno
10733912 6 x 15/50 mL Rotor hermético a los aerosoles cada uno
12846213 4 x 250 mL Rotor cada uno
12856243 4 x 15 mL Rotor cada uno
12846243 4 x 15 mL Rotor cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15118364 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5820765003
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-02-2027
Rotor Eppendorf para centrífugas 5804 R y 5810 R: la precisión se encuentra con la potencia. Personalice su centrifugación con variadas capacidades y velocidades. Complemente con cestillos y adaptadores versátiles para un procesamiento eficiente de las muestras. Ideal para aplicaciones de alto rendimiento, lo que garantiza la precisión y la reproducibilidad.
  • Capacidad: 96 ml
  • Velocidad/RCF máx.: 13 000 rpm/19 083 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor hermético a los aerosoles
Capacidad 20 x 5 mL
RCF máx. 20.913 x g
Vel. máx 13.100 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas 5804 R y 5810 R
Incluye Tapa de rotor
Modelo FA-45-20-17