Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5418 R
Código de producto. 10690934 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
18 tubos de 1,5 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10690934 18 tubos de 1,5 a 2 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10690934 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5418707005
Rotor Eppendorf para centrífuga 5418 R, precisión redefinida. Adapte su centrifugación con distintas capacidades y velocidades. Complemente con adaptadores y cestillos para mayor versatilidad en aplicaciones de biología molecular y ciencias biológicas.
  • Diseñado con precisión para una separación óptima de las muestras.
  • Todos los rotores de ángulo fijo, tapas de rotor, cestillos, capuchones y adaptadores se pueden esterilizar en autoclave (121° C, 20 min).
  • Los accesorios (adaptadores y cestillos) personalizan aún más la configuración de su centrífuga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción FA-45-18-11, hermético a los aerosoles; incluye tapa del rotor
Material Aluminio
Tipo Rotor hermético a los aerosoles
Capacidad 18 tubos de 1,5 a 2 ml
RCF máx. 16,873 x g
Vel. máx 14,000 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga 5418 R
Incluye Tapa del rotor