Learn More
Metradieno epoxi, TRC
Código de producto. 30134550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134550 1 mg 1 miligramo
30011695 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5892451MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83873-16-9
Fórmula molecular C22 H28 O4
Peso molecular (g/mol) 356.46
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11-epoxy-17-hydroxy-6-methyl-, (6α,9β,11β)-, Epoxymedradiene
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)C)[C@@]3(C)C[C@@H]4O[C@]24[C@@]5(C)C=CC(=O)C=C15
Especificaciones
Nombre del producto químico o material epoxy Metradiene
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O4/c1-12-9-17-15-6-8-21(25,13(2)23)20(15,4)11-18-22(17,26-18)19(3)7-5-14(24)10-16(12)19/h5,7,10,12,15,17-18,25H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1988