Learn More
Cytiva Medio de Sepharose™ 6B activado por epoxy
Código de producto. 11534915 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 g
Tamaño de la unidad:
15 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11534915 15 g 15 g
1 options
Código de producto. 11534915 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17048001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Un medio preactivado para la inmovilización de varios ligandos, incluyendo azúcares a través del acoplamiento de grupos hidroxi, amino o tiol en el ligando a Sepharose 6B a través de un brazo separador hidrofílico de 12 átomos
  • Grupo que se va a acoplar: -NH2, -OH o -SH
  • Matriz: Agarosa, 6 %
  • Tamaño de partícula medio: 90 μm
  • Brazo separador: hidrofílico de 12 átomos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Matriz Agarosa al 6 %
Tamaño de partículas 90 μm
pH Desde 2 hasta 14
Cantidad 15 g
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Para la inmovilización de diversos ligandos, lo que incluye azúcares a través del acoplamiento de grupos hidroxi, amino o tiol en el ligando a Sepharose 6B a través de un brazo separador hidrofílico de 12 átomos