Learn More
EPOP Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18582433 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.10 ml
Produktkod. Cantidad unitSize
18582433 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18582433 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297385AF488
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Rabbit Polyclonal Antibody
EPOP Polyclonal antibody specifically detects EPOP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antígeno EPOP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C17orf96
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EPOP fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100170841
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.