Learn More
Eplivanserin (mixture), MedChemExpress
Código de producto. 16494158
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494158 10 mg 10 miligramos
16466867 5 mg 5 miligramos
16445126 100 mg 100 miligramos
16400517 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494158 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10792A
MedChemExpress Eplivanserin mixture (SR-46349 mixture) is a selective serotonin reuptake inhibitor and a 5-HT2A receptor antagonist, extracted from patent WO 2005/002578 A1.
Eplivanserin mixture (SR-46349 mixture) is a selective serotonin reuptake inhibitor and a 5-HT2A receptor antagonist, extracted from patent WO 2005/002578 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eplivanserin (mixture)
CAS 130581-13-4
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21FN2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo SR-46349 (mixture)
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (380.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C=C/C(C2=CC=CC=C2F)=N/OCCN(C)C)C=C1
Peso molecular (g/mol) 328.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.38
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation