Learn More
Epirubicin hydrochloride, Thermo Scientific™
Cell-permeable anthracycline anti-tumor antibiotic
248.00€ - 817.00€
| CAS | 56390-09-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C27H30ClNO11 |
| Peso molecular (g/mol) | 579.983 |
| Número MDL | MFCD00941448 |
| Clave InChI | MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N |
| Sinónimo | Epiadriamycin |
| PubChem CID | 123134690 |
| Nombre IUPAC | (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride |
| SMILES | CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15403189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60411.MA |
10mg |
248.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15413189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60411.MC |
100mg |
817.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 56390-09-1 | |
| 579.983 | |
| MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N | |
| 123134690 | |
| CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl |
| C27H30ClNO11 | |
| MFCD00941448 | |
| Epiadriamycin | |
| (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride |
Especificaciones
| Epirubicin hydrochloride | |
| C27H30ClNO11 | |
| 14,3623 | |
| Soluble in DMSO to 100mM, or in ethanol to 10mM | |
| CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl | |
| 579.983 | |
| 579.98 |
| 56390-09-1 | |
| MFCD00941448 | |
| Epiadriamycin | |
| MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N | |
| (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride | |
| 123134690 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 260-145-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QI9295750
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold