Learn More
Epirubicin hydrochloride
Código de producto. 15413189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413189 100 mg 100 miligramos
15403189 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413189 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60411.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Cell-permeable anthracycline anti-tumor antibiotic | CAS: 56390-09-1 | C27H30ClNO11 | 579.983 g/mol
Cell-permeable anthracycline anti-tumor antibiotic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56390-09-1
Fórmula molecular C27H30ClNO11
Peso molecular (g/mol) 579.983
Número MDL MFCD00941448
Clave InChI MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N
Sinónimo Epiadriamycin
PubChem CID 123134690
Nombre IUPAC (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epirubicin hydrochloride
Punto de fusión 185°C
Color Red
Cantidad 100 mg
Índice Merck 14,3623
Información de solubilidad Soluble in DMSO to 100mM, or in ethanol to 10mM
Formula Weight (peso de la fórmula) 579.98
Forma física Solid