Learn More
Epinastine, MedChemExpress
Descripción
Epinastine (WAL801) is an antihistamine and mast cell stabilizer. Epinastine is a potent, selective and orally-active histamine H1 receptor antagonist. Epinastine also inhibits IL-8 release and has an antiallergic action.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epinastine |
| CAS | 80012-43-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H15N3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | WAL801 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (200.55 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | NC1=NCC2N1C3=CC=CC=C3CC4=CC=CC=C24 |
| Peso molecular (g/mol) | 249.31 |
| Mostrar más |