missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EphB6 Antibody (465327) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 18552759 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18552759 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18552759 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB33841J

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EphB6 Monoclonal antibody specifically detects EphB6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EphB6
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 465327
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.10.1, EPH receptor B6, EphB6, ephrin type-B receptor 6, HEPTyrosine-protein kinase-defective receptor EPH-6, MGC129910, MGC129911
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human EphB6, Val17-Thr579, Accession # O15197
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2051
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.