Descripción
EphA7 Polyclonal specifically detects EphA7 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EphA7 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 647 |
| Formulación | 50 mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EHK3, EHK-3, EK11, EPH homology kinase 3, Eph homology kinase-3, EPH receptor A7, EphA7, EPH-like kinase 11, ephrin type-A receptor 7, HEK11, receptor protein-tyrosine kinase HEK11, tyrosine-protein kinase receptor EHK-3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant EphA7 (Q61772-1; Met 1-Ile 556). |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |