Descripción
El empaquetamiento de columnas Tricorn se simplifica utilizando un conector de empaquetamiento Tricorn con el tubo de vidrio adecuado. El juego de conectores de empaquetamiento Tricorn incluye un conector de empaquetamiento y dos juntas tóricas de EPDM. Los conectores de empaquetamiento están disponibles en tres tamaños para que se ajusten a distintos tubos: el modelo 5-5 es para tubos de 5 mm en ambos lados; el 5-10 es para tubos de 5 mm en un lado y 10 mm en el otro lado, y el 10-10 es para tubos de 10 mm en ambos lados.
- Las columnas Tricorn están diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas. Son adecuadas para su uso con medios de alto rendimiento como la sefarosa de alto rendimiento, el grado de preparación Superdex y SOURCE.
- Las columnas están disponibles en modelos con 5 o 10 mm de diámetro interior y en longitudes de los 20 a los 200 mm. Las columnas con 10 mm de diámetro también están disponibles en modelos con 300 y 600 mm de longitud. El diseño y las dimensiones de las columnas las hacen particularmente útiles para los pasos de detección y pulido del proceso de purificación de proteínas.
- Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico evita que quienes estén en el laboratorio sufran daños en caso de que la columna se caiga u opere fuera de su especificación.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de columna | Tricorn |
| Tipo | Conector de empaquetamiento |
| Temperatura máx. (métrico) | 60 °C |
| Incluye | 1 conector y 2 juntas tóricas de 12 × 1 mm (EPDM) |
| Material | EPDM, polipropileno |
| Diámetro interior (métrico) | 10/10 mm |