Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Línea de productos | Novus |
| Categoría de investigación | Cardiovascular Biology |
| Objetivo | EPB42 |
| Sinónimo | E42P, erythrocyte membrane protein band 4.2, Erythrocyte protein 4.2, erythrocyte surface protein band 4.2, MGC116735, MGC116737, P4.2, PA, SPH5 |
| Símbolo de gen | EPB42 |