Learn More
Eppendorf™ ep Filtro dual T.I.P.S.™ Gradillas - Puntas de pipeta con filtro
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16462265 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 a 10.000 μL
De 0,1 a 10 μL
De 0,1 a 5 mL
De 0,2 a 5 ml
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 20 μL
De 2 a 100 μL
De 2 a 20 μL
De 2 a 200 μL
De 20 a 300 μL
De 50 a 1000 μL
De 50 a 1250 μL
Declaraciones de limpieza:
Apto para análisis forenses de ADN
PCR limpia y estéril
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Turquesa
Verde oscuro
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 120
paquete de 240
paquete de 480
paquete de 960
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Declaraciones de limpieza Código de color unitSize
16462265 De 0,1 a 5 mL PCR limpia y estéril Violeta paquete de 120
16472265 De 0,2 a 5 ml PCR limpia y estéril Violeta paquete de 120
16455264 De 0,25 a 2,5 ml PCR limpia y estéril Rojo paquete de 240
16472255 De 0,1 a 10 μL PCR limpia y estéril Gris oscuro paquete de 960
16482255 De 0,1 a 10 μL PCR limpia y estéril Gris medio paquete de 960
16492255 De 0,5 a 20 μL PCR limpia y estéril Gris claro paquete de 960
16402265 De 2 a 20 μL PCR limpia y estéril Amarillo paquete de 960
16412265 De 2 a 100 μL PCR limpia y estéril Amarillo paquete de 960
16422265 De 2 a 200 μL PCR limpia y estéril Amarillo paquete de 960
16432265 De 20 a 300 μL PCR limpia y estéril Naranja paquete de 960
16442265 De 50 a 1000 μL PCR limpia y estéril Azul paquete de 960
16452265 De 50 a 1250 μL PCR limpia y estéril Verde oscuro paquete de 480
10029212 1000 a 10.000 μL PCR limpia y estéril Turquesa paquete de 100
16402285 De 0,1 a 10 μL Apto para análisis forenses de ADN Gris medio paquete de 960
16412285 De 2 a 20 μL Apto para análisis forenses de ADN Amarillo paquete de 960
16422285 De 2 a 200 μL Apto para análisis forenses de ADN Amarillo paquete de 960
16432285 De 50 a 1000 μL Apto para análisis forenses de ADN Azul paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 16462265 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030078616
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Eppendorf ep Filtro dual T.I.P.S.™ Los bastidores ofrecen puntas de pipeta con filtro de grado ''PCR limpio y estéril'', que brindan protección de doble capa contra la contaminación para aplicaciones de laboratorio críticas, lo que garantiza precisión, confiabilidad e higiene en entornos de alto riesgo.
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Las puntas de filtro ofrecen la máxima protección de las pipetas y las muestras contra la contaminación accidental e involuntaria
  • Dos capas de filtro brindan doble protección contra aerosoles (1) y biomoléculas para proteger su pipeta y muestra.
  • Libres de aditivos que inhiban la PCR, proporcionan unos resultados finales fiables
  • Disponibles en grado PCR/estéril (estériles y apirógenos)
  • La inspección continua de cada lote de producción por parte de un laboratorio independiente garantiza una alta pureza y calidad
  • Hay certificados específicos de lote disponibles
  • Certificado de eficiencia de filtrado según EN 29463 disponible
  • Diseño de rack delgado y moderno con tapa recerrable
  • Sostenibilidad mejorada gracias a un consumo de polipropileno un 20 % menor por rack
  • ACTO™ -etiquetado por la organización sin fines de lucro My Green Lab™ Para ayudarle a tomar una decisión informada sobre el producto en lo que respecta a la sostenibilidad.
  • (1) Un aerosol es un coloide de partículas sólidas finas o gotitas de líquido, en el aire u otro gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,1 a 5 mL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 4.7 in.
Longitud (métrico) 120 mm
Declaraciones de limpieza PCR limpia y estéril
Formato Gradilla
Envase 120 puntas (5 racks x 24 puntas)
Cantidad 120 consejos
Tipo de producto Consumibles
Incluye 5 gradillas de 24 Finntip
Código de color Violeta
Para utilizar con (equipo) Air-Cushion System
Línea de productos Consejos para DualFilter