Learn More
EOC317, MedChemExpress
Código de producto. 16476968
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476968 10 mg 10 miligramos
16443027 50 mg 50 miligramos
16437046 100 mg 100 miligramos
16429517 5 mg 5 miligramos
16410276 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476968 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16025
MedChemExpress EOC317 (ACTB-1003) is an oral kinase inhibitor with IC50s of 6, 2 and 4 nM for FGFR1, VEGFR2 and Tie-2.
EOC317 (ACTB-1003) is an oral kinase inhibitor with IC50s of 6, 2 and 4 nM for FGFR1, VEGFR2 and Tie-2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EOC317
CAS 939805-30-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H26F5N7O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo ACTB-1003
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (59.17 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1F)NC2=CC=C(C3=C4C(N)=NC=NN4C(CN5CCOCC5)=C3COC)C=C2F
Peso molecular (g/mol) 591.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.53
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease