Learn More
Enzalutamide, MedChemExpress
Código de producto. 16494067
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
2 g
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494067 50 mg 50 miligramos
16480356 2 g 2 g
16461946 500 mg 500 miligramos
16451336 200 mg 200 miligramos
16450618 5 mg 5 miligramos
16428168 10 mg 10 miligramos
16451959 1 g 1 g
16407926 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16494067 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY70002
MedChemExpress Enzalutamide (MDV3100) is an androgen receptor (AR) antagonist with an IC50 of 36 nM in LNCaP prostate cells. Enzalutamide is an autophagy activator.
Enzalutamide (MDV3100) is an androgen receptor (AR) antagonist with an IC50 of 36 nM in LNCaP prostate cells. Enzalutamide is an autophagy activator.
Specifications
Nombre del producto químico o material Enzalutamide
CAS 915087-33-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H16F4N4O2S
Cantidad 50 mg
Sinónimo MDV3100
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (107.66 mM) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.22 mM)
SMILES S=C(N(C(C1(C)C)=O)C2=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C2)N1C3=CC(F)=C(C(NC)=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 464.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death