missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ENY2 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30601874 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30601874 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30601874 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346564MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ENY2 Polyclonal antibody specifically detects ENY2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ENY2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DC6, enhancer of yellow 2 homolog (Drosophila)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno enhancer of yellow 2 homolog(Drosophila). (Uniprot# Q9NPA8)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56943
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.