Learn More
BINDER™ Cámaras ambientales transitables para pruebas de estabilidad y almacenamiento
BIOPHARMA
Código de producto. 17862755 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
2400 x 2300 x 2270 mm
2400 x 3400 x 2270 mm
2400 x 4700 x 2270 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones interiores (F x An x Al) Tamaño de la unidad
17862755 2400 x 2300 x 2270 mm cada uno
17852755 2400 x 3400 x 2270 mm cada uno
17872755 2400 x 4700 x 2270 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17862755 Supplier BINDER™ Supplier No. 98000011
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Estas cámaras de acceso fácil ofrecen una amplia gama de características y beneficios para satisfacer los requisitos en pruebas de estabilidad. Las condiciones de prueba ideales se mantienen en un amplio rango de temperaturas, °de 10 °C a 50 °C, con una humedad relativa del 20 % al 90 % HR.
  • Precisión de la humedad relativa de ±2,5%
  • Precisión de temperatura de ±1,5 °C
  • Conductos para una adecuada distribución del aire
  • Paneles de habitación altamente aislados con un valor U de solo 0,21 W/²m·K
  • Iluminación LED con detector de movimiento
  • Elementos de decoración de alta calidad, fabricados en Alemania.
  • Interior completamente en acero inoxidable.
  • Accesibilidad de servicios exteriores
  • Elementos de la habitación: Chapa de acero galvanizado, revestida de poliéster, color blanco, similar a RAL 9010, superficies interiores en acero inoxidable.
  • Espuma de PU de 4 in/100 mm Valor U: 0,21 W/²m·K
  • Piso: El revestimiento del piso es de acero al cromo-níquel, laminado con patrón de 5 WL
  • Carga superficial: 50.000 N/m²
Specifications
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación LED
Material Acero galvanizado
N.º de estantes 0
Tipo de tapón UE, Reino Unido
Humedad relativa Del 20 al 90%
Intervalo de temperatura (métrico) 10 °C a 50 °C
Tipo Cámara de paso
Modelo WIC1-230V
Uniformidad de temperatura ±1,5 K a 40 °C y 75 % de humedad relativa
Dimensiones interiores (F x An x Al) 2400 x 2300 x 2270 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2600 x 2500 x 2470 mm
Peso (métrico) 776 kg
Tensión 200/230 V
Vataje 2.7 kW
Amperaje 11 A
Frecuencia 50 Hz