Learn More
Memmert™ Posición estándar del orificio de entrada
Código de producto. 17100065 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17100065 IPP1060eco cada uno
17119724 HPP1400eco cada uno
17119874 HPP750eco cada uno
17120135 IPP1400eco cada uno
17120225 IPP410eco cada uno
17129644 HPP1060eco cada uno
17130155 IPP2200eco cada uno
17130185 IPP260eco cada uno
17139824 HPP410eco cada uno
17140265 IPP750eco cada uno
17149684 HPP110eco cada uno
17159744 HPP2200eco cada uno
17180095 IPP110eco cada uno
17189774 HPP260eco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17100065 missing translation for 'mfr' Memmert™ missing translation for 'supplierNo' IPP1060ecoD8
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Cierre de solapa y tapón de orificio de entrada de silicona con posición estándar en la parte posterior
  • Posición estándar en la parte posterior (no en combinación con unidades de iluminación)
  • Hermético a la humedad, se puede cerrar con tapón de silicona
Spezifikation
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) IPP1060eco
Material Silicona
Diámetro (métrico) 40 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.