Learn More
Memmert™ Orificio de entrada derecho central/superior
Código de producto. 17199874 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17199874 HPP750eco cada uno
17100195 IPP260eco cada uno
17100235 IPP410eco cada uno
17120275 IPP750eco cada uno
17139834 HPP410eco cada uno
17149694 HPP110eco cada uno
17160065 IPP1060eco cada uno
17170105 IPP110eco cada uno
17189644 HPP1060eco cada uno
17189784 HPP260eco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17199874 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor HPP750ecoF3
Para introducir conexiones en el lateral; se puede cerrar con una solapa
  • Posición estándar derecha central/superior
  • No para el tamaño de modelo 110 con módulo de luz
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) HPP750eco
Diámetro (métrico) 23 mm