Learn More
Memmert™ Orificio de entrada derecho central/central
Código de producto. 17110275 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17110275 IPP750eco cada uno
17129834 HPP410eco cada uno
17139694 HPP110eco cada uno
17150065 IPP1060eco cada uno
17160105 IPP110eco cada uno
17179644 HPP1060eco cada uno
17179784 HPP260eco cada uno
17189874 HPP750eco cada uno
17190185 IPP260eco cada uno
17190225 IPP410eco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17110275 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor IPP750ecoF2
Para introducir conexiones en el lateral; se puede cerrar con una solapa
  • Posición estándar derecha central/central
  • No para los tamaños de modelo 110 y 260 con módulo de luz
  • No para el tamaño de modelo 110 con módulo de luz
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) IPP750eco
Diámetro (métrico) 23 mm