Descripción
- No en combinación con unidades de iluminación
- Humedad ajustada
- Se puede cerrar con solapa y tapón de silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | HPP1060eco |
| Diámetro (métrico) | 23 mm |