Descripción
- Orificio de entrada con cierre de solapa y posición personalizable por confirmar en el lado izquierdo
- Se puede cerrar con la solapa
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | No en combinación con unidades de iluminación, hermético a la humedad, se puede cerrar con solapa y tapón de silicona |
| Para utilizar con (equipo) | HPP750eco |
| Diámetro (métrico) | 23 mm |