Descripción
- Humedad ajustada
- Se puede cerrar con tapón de silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | ICO50 |
| Material | Silicona |
| Tipo | Orificio de entrada |
| Diámetro interior (métrico) | 40 mm |