Learn More
Memmert™ Puerto de entrada de 57 mm para IN110
Código de producto. 17557375 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Incubadora IN110
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17557375 Incubadora IN110 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 17557375 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor IN110F8
Orificio de entrada opcional para estufas microbiológicas Memmert.
  • Orificio de entrada con diámetro de 57 mm
  • Cierre de solapa
  • Posición personalizada TBC en la parte posterior
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Incubadora IN110
Tipo Orificio de entrada
Diámetro (métrico) 57 mm