Learn More
Entrectinib, MedChemExpress
Código de producto. 16497997
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497997 5 mg 5 miligramos
16455946 100 mg 100 miligramos
16435288 10 mg 10 miligramos
16401497 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497997 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12678
MedChemExpress Entrectinib (NMS-E628) is a potent, orally available, and CNS-active pan-Trk, ROS1, and ALK inhibitor. Entrectinib inhibits TrkA, TrkB, TrkC, ROS1 and ALK with IC50 values of 1, 3, 5, 12 and 7 nM, respectively. Antitumor activity.
Entrectinib (NMS-E628) is a potent, orally available, and CNS-active pan-Trk, ROS1, and ALK inhibitor. Entrectinib inhibits TrkA, TrkB, TrkC, ROS1 and ALK with IC50 values of 1, 3, 5, 12 and 7 nM, respectively. Antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Entrectinib
CAS 1108743-60-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H34F2N6O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo NMS-E628 RXDX-101
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (55.29 mM)
SMILES O=C(NC1=NNC2=C1C=C(CC3=CC(F)=CC(F)=C3)C=C2)C4=C(NC5CCOCC5)C=C(N6CCN(C)CC6)C=C4
Peso molecular (g/mol) 560.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.64
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease