Learn More
Ensartinib dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16466627
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466627 5 mg 5 miligramos
16470106 2 mg 2 miligramos
16433908 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16466627 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103714A
MedChemExpress Ensartinib dihydrochloride (X-396 dihydrochloride) is a potent and dual ALK/MET inhibitor with IC50s of <0.4 nM and 0.74 nM, respectively.
Ensartinib dihydrochloride (X-396 dihydrochloride) is a potent and dual ALK/MET inhibitor with IC50s of <0.4 nM and 0.74 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ensartinib dihydrochloride
CAS 2137030-98-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H29Cl4FN6O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo X-396 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 35.71 mg/mL (56.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (52.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN=C(N)C(O[C@@H](C2=C(Cl)C=CC(F)=C2Cl)C)=C1)NC3=CC=C(C(N4C[C@@H](C)N[C@@H](C)C4)=O)C=C3.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 634.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 634.36
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease