Learn More
Novus Biologicals™ ENPP-7/Alk-SMase 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tienda Bio Techne ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Lipid and Metabolism |
| Objetivo | ENPP-7/Alk-SMase |
| Sinónimo | Alkaline sphingomyelin phosphodiesterase, alkaline sphingomyelinase, ALK-SMase, EC 3.1.4.12, ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 7, ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 7, E-NPP 7, Intestinal alkaline sphingomyelinase, MGC50179, NPP-7 |
| Símbolo de gen | ENPP7 |