Learn More
(+)-Enitociclib, MedChemExpress
Código de producto. 16466497
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466497 5 mg 5 miligramos
16460076 2 mg 2 miligramos
16430157 50 mg 50 miligramos
16423778 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466497 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103019
MedChemExpress (+)-Enitociclib ((+)-BAY-1251152) is an enanthiomer of BAY-1251152 with rotation (+). (+)-Enitociclib is a potent and selective CDK9 inhibitor with an IC50 of 3 nM. (+)-Enitociclib has anti-tumour activity.
(+)-Enitociclib ((+)-BAY-1251152) is an enanthiomer of BAY-1251152 with rotation (+). (+)-Enitociclib is a potent and selective CDK9 inhibitor with an IC50 of 3 nM. (+)-Enitociclib has anti-tumour activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Enitociclib
CAS 1610358-56-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18F2N4O2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo (+)-BAY-1251152 (+)-VIP152
Información de solubilidad DMSO : 113.3 mg/mL (280.15 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N=S(CC1=CC(NC2=NC=C(F)C(C3=CC=C(F)C=C3OC)=C2)=NC=C1)(C)=O.[Rotation(+)]
Peso molecular (g/mol) 404.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.43
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease