Learn More
(±)-Enitociclib, MedChemExpress
Código de producto. 16476497
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476497 5 mg 5 miligramos
16470076 2 mg 2 miligramos
16440157 50 mg 50 miligramos
16433778 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476497 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103019A
MedChemExpress (±)-Enitociclib ((±)-BAY-1251152) is a racemic mixture of BAY-1251152. BAY-1251152 is a potent and highly selective PTEF/CDK9 inhibitor.
(±)-Enitociclib ((±)-BAY-1251152) is a racemic mixture of BAY-1251152. BAY-1251152 is a potent and highly selective PTEF/CDK9 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Enitociclib
CAS 1610358-53-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18F2N4O2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo (±)-BAY-1251152 (±)-VIP152
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (123.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=S(CC1=CC(NC2=NC=C(F)C(C3=CC=C(F)C=C3OC)=C2)=NC=C1)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 404.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.43
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease