Learn More
Enecadin, MedChemExpress
Código de producto. 16430509
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16430509 1 mg 1 miligramo
16415527 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16430509 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100119
MedChemExpress Enecadin is a neuroprotective agent extracted from patent US 8623823 B2.
Enecadin is a neuroprotective agent extracted from patent US 8623823 B2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enecadin
CAS 259525-01-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H28FN3O
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (139.88 mM)
SMILES CC1=NC(OCCCCCN2CCCCC2)=CC(C3=CC=C(F)C=C3)=N1
Peso molecular (g/mol) 357.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.46
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation