missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endothelin-1 Antibody (TR.ET.48.5), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18748822 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18748822 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18748822 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB300526MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Endothelin-1 Monoclonal antibody specifically detects Endothelin-1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Endothelin-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon TR.ET.48.5
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen endothelin 1, endothelin-1, ET1, HDLCQ7, PPET1, Preproendothelin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Pure endothelin-1 conjugated to KLH.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1906
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Canine, Rabbit, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.