Learn More
R&D Systems™ Endometrium Tissue Slides (Adenocarcinoma)- Paraffin
Código de producto. 18076722 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especie:
Humano
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Especie Tamaño de la unidad
18076722 Humano paquete de 5
1 options
Código de producto. 18076722 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP230265
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad cruzada Human
Tipo Endometrium Tissue Slides (Adenocarcinoma)
Estado normativo RUO
Especie Humano
Condición del tejido Adenocarcinoma
Línea de productos Novus