missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endoglycan/PODXL2 Antibody (211816), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 30036217 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30036217 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30036217 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1524PECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Endoglycan/PODXL2 Monoclonal antibody specifically detects Endoglycan/PODXL2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Endoglycan/PODXL2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 211816
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen endoglycan, PODLX2, podocalyxin-like 2, podocalyxin-like protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Endoglycan/PODXL2, Gly33-Thr500, Accession # Q9NZ53
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50512
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.