Learn More
Endoglin/CD105 Antibody (ENG/1327), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18620688 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620688 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18620688 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254517PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.73€
    572.25€ / 100 microlitros
    Ahorro 90.48€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Endoglin/CD105 Monoclonal antibody specifically detects Endoglin/CD105 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Endoglin/CD105
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon ENG/1327
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen CD105, CD105 antigen, endoglin, ENDOsler-Rendu-Weber syndrome 1, HHT1FLJ41744, ORW, ORW1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Endoglin/CD105 protein fragment (aa74-251) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P17813)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2022
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus