Learn More
Encorafenib, MedChemExpress
Código de producto. 16472757
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472757 50 mg 50 miligramos
16451539 1 mg 1 miligramo
16449237 5 mg 5 miligramos
16423486 25 mg 25 miligramos
16466678 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16472757 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1560550mg
MedChemExpress Encorafenib (LGX818) is a highly potent BRAF inhibitor with selective anti-proliferative and apoptotic activity in cells expressing BRAFV600E (EC50=4 nM).
Encorafenib (LGX818) is a highly potent BRAF inhibitor with selective anti-proliferative and apoptotic activity in cells expressing BRAFV600E (EC50=4 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Encorafenib
CAS 1269440-17-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27ClFN7O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo LGX818
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (92.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)N[C@@H](C)CNC1=NC=CC(C2=CN(C(C)C)N=C2C3=CC(Cl)=CC(NS(=O)(C)=O)=C3F)=N1
Peso molecular (g/mol) 540.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.01
Porcentaje de pureza 95.12%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease