Learn More
Emricasan, MedChemExpress
Código de producto. 16444946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16444946 100 mg 100 miligramos
16440277 50 mg 50 miligramos
16436637 5 mg 5 miligramos
16433918 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16444946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10396
MedChemExpress Emricasan (PF 03491390) is an orally active and irreversible pan-caspase inhibitor. Emricasan inhibits Zika virus (ZIKV)-induced increases in caspase-3 activity and protected human cortical neural progenitors.
Emricasan (PF 03491390) is an orally active and irreversible pan-caspase inhibitor. Emricasan inhibits Zika virus (ZIKV)-induced increases in caspase-3 activity and protected human cortical neural progenitors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emricasan
CAS 254750-02-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27F4N3O7
Cantidad 100 mg
Sinónimo PF 03491390 IDN-6556
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (175.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(C(F)=C(C=C1F)F)OCC([C@@H](NC([C@@H](NC(C(NC2=C(C=CC=C2)C(C)(C)C)=O)=O)C)=O)CC(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 569.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.5
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death