Learn More
Empesertib, MedChemExpress
Código de producto. 16498117
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498117 5 mg 5 miligramos
16486006 100 mg 100 miligramos
16445408 10 mg 10 miligramos
16401597 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498117 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12858
MedChemExpress Empesertib (BAY 1161909) is a potent Mps1 inhibitor, with an IC50 of < 1 nM.
Empesertib (BAY 1161909) is a potent Mps1 inhibitor, with an IC50 of < 1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Empesertib
CAS 1443763-60-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H26FN5O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo BAY 1161909
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (62.54 mM)
SMILES FC1=CC=C([C@@H](C)C(NC2=CC=C(C3=CN4N=C(NC5=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C5OC)N=C4C=C3)C=C2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 559.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 559.61
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death