missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMP/MAEA Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 30746155 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30746155 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30746155 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7288E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

EMP/MAEA Polyclonal antibody specifically detects EMP/MAEA in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EMP/MAEA
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EMLP, EMPCell proliferation-inducing gene 5 protein, Erythroblast macrophage protein, HLC-10, Human lung cancer oncogene 10 protein, lung cancer-related protein 10, macrophage erythroblast attacher, PIG5, proliferation-inducing gene 5
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human EMP/MAEA, Met12-Ser66, Accession # Q7L5Y9
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10296
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.