missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMMPRIN/CD147 Antibody (MEM-M6/2), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498584 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498584 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498584 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500561MFV610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EMMPRIN/CD147 Monoclonal specifically detects EMMPRIN/CD147 in Human, Pig samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Cell Surface), Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EMMPRIN/CD147
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Cell Surface), Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MEM-M6/2
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry, Flow (Cell Surface)
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 5F7, basigin, basigin (Ok blood group), CD147, CD147 antigen, Collagenase stimulatory factor, EMMPRINTCSF, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, Leukocyte activation antigen M6, M6, OK, OK blood group antigen, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A soluble recombinant form of CD147, CD147Rg, which consists of the cDNA coding for the entire extracellular region of CD147 fused to the DNA coding for the hinge region, CH2 and CH3 domain of human IgG1.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 682
Especies diana Human, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.