Learn More
EMMPRIN/CD147 Antibody (2821A) [DyLight 405], R&D Systems™
Código de producto. 30761938 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30761938 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30761938 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9722E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
EMMPRIN/CD147 Monoclonal antibody specifically detects EMMPRIN/CD147 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno EMMPRIN/CD147
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2821A
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 5F7, basigin, basigin (Ok blood group), CD147, CD147 antigen, Collagenase stimulatory factor, EMMPRINTCSF, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, Leukocyte activation antigen M6, M6, OK, OK blood group antigen, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human embryonic kidney cell HEK293-derived human EMMPRIN/CD147 protein, Glu138-Ala323, Accession # P35613.2
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 682
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.