Learn More
Bromuro de emepronium, TRC
Código de producto. 30385074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385074 10 mg
30369967 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE52150010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3614-30-0
Fórmula molecular C20 H28 N . Br
Peso molecular (g/mol) 362.35
Sinónimo Benzenepropanaminium, N-ethyl-N,N,α-trimethyl-γ-phenyl-, bromide (1:1), Ammonium, ethyldimethyl(1-methyl-3,3-diphenylpropyl)-, bromide (8CI), Benzenepropanaminium, N-ethyl-N,N,α-trimethyl-γ-phenyl-, bromide (9CI), Ethyldimethyl(1-methyl-3,3-diphenylpropyl)ammonium bromide (6CI,7CI), (1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)dimethylethylammonium bromide, Cetiprin, Dimethylethyl(β-benzhydrylisopropyl)-ammonium bromide, Emepron bromide, Emeprone, Emeprone bromide, Emepronium bromide, Ethyl(3,3-diphenyl-1-methylpropyl)dimethylammonium bromide, Hexanium, Restenacht, Ripirin, Uro-Ripirin
Nombre IUPAC 4,4-difenilbutan-2-il-etil-dimetilazanio; bromuro
SMILES [Br-].CC[N+](C)(C)C(C)CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emepronium Bromide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28N.BrH/c1-5-21(3,4)17(2)16-20(18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6-15,17,20H,5,16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1405