missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EME1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18204464 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18204464 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18204464 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP156286

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EME1 Polyclonal specifically detects EME1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EME1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q96AY2
Alias de gen crossover junction endonuclease EME1, EC 3.1.22, EC 3.1.22.-, essential meiotic endonuclease 1 homolog 1 (S. pombe), essential meiotic endonuclease 1 homolog 2, FLJ31364, hMMS4, homolog of yeast EME1 endonuclease, MMS4, MMS4 homolog, MMS4L, SLX2 structure-specific endonuclease subunit homolog A, SLX2A
Símbolos de los genes EME1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptides corresponding to EME1(essential meiotic endonuclease 1 homolog 1 (S. pombe)) The peptide sequence was selected from the N terminal of EME1. Peptide sequence MALKKSSPSLDSGDSDSEELPTFAFLKKEPSSTKRRQPEREEKIVVVDIS.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, Homologous Recombination
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 146956
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.