Learn More
EMD638683 R-Form, MedChemExpress
Código de producto. 16492467
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16492467 50 mg 50 miligramos
16456358 10 mg 10 miligramos
16448947 5 mg 5 miligramos
16436666 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16492467
Marca: Medchem Express HY15193A
MedChemExpress EMD638683 R-Form is the R-form of EMD638683. EMD638683 is a highly selective SGK1 inhibitor with IC50 of 3 μM.
EMD638683 R-Form is the R-form of EMD638683. EMD638683 is a highly selective SGK1 inhibitor with IC50 of 3 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EMD638683 R-Form
CAS 1184940-47-3
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18F2N2O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 180 mg/mL (494.04 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC1=C(CC)C(C(NNC([C@H](O)C2=CC(F)=CC(F)=C2)=O)=O)=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 364.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.34
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism