Learn More
EMD638683, MedChemExpress
Código de producto. 16482467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482467 50 mg 50 miligramos
16446358 10 mg 10 miligramos
16438947 5 mg 5 miligramos
16426666 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16482467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15193
MedChemExpress EMD638683 is a highly selective SGK1 inhibitor, with an IC50 value of 3 μM.
EMD638683 is a highly selective SGK1 inhibitor, with an IC50 value of 3 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EMD638683
CAS 1181770-72-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18F2N2O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (137.23 mM)
SMILES CC1=C(CC)C(C(NNC(C(O)C2=CC(F)=CC(F)=C2)=O)=O)=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 364.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.34
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease