Learn More
Merck Dispositivos de filtración centrífuga Ultrafree™-MC con membrana Durapore™
Tienda Merck ProductosDescripción
Prepare y purifique muestras de microcentrífuga. Los dispositivos de filtración centrífuga Ultrafree™-MC con membrana Durapore™ permiten la preparación rápida y cómoda de muestras de volúmenes de retención muy bajos. Disponibles en versión estéril y no estéril y en una gran variedad de tamaños de poro.
- Filtros desechables de un solo uso utilizados para eliminar partículas de soluciones biológicas acuosas
- Se puede utilizar en rotores de ángulo fijo
- Filtración rápida y un rendimiento altamente reproducible
- Ideal para su uso con soluciones de ácidos nucleicos y proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Desechables | Un solo uso |
| Material (membrana) | Durapore |
| Tamaño de poro | 0,22 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 0,2 cm2 |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Fuerza máx. | 12000 xG |
| Cantidad | 250 paq. |
| Tipo | Filtros para centrífuga |
| Mostrar más |