Descripción
Tasa de recuperación elevada de las muestras
• Recomendado para soluciones diluidas y muestras hidrófobas
• Ultracel YM
• Recomendado para soluciones diluidas y muestras hidrófobas
• Ultracel YM
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Adsorción |
| Material (membrana) | Celulosa regenerada |
| MWCO | 100 kDa |
| Código de filtro | YM-100 |
| Área de filtración | 28,7 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas |
| Cantidad | 10 Paq. |
| Tipo | Disco de ultrafiltración |
| Diámetro (imperial) | 2,5 in |
| Diámetro (métrico) | 6,35 cm |