Learn More
Merck Membrana de ultrafiltración YM
Código de producto. 10605771 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2,5 cm
4,45 cm
6,35 cm
7,6 cm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10605771 4,45 cm paquete de 10
10722551 6,35 cm paquete de 10
10441161 7,6 cm 10 PCS
10702381 2,5 cm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10605771 Proveedor Merck N.º de proveedor 14422AM
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Membranas de alta recuperación para células con agitación
Tasa de recuperación elevada de las muestras
• Recomendado para soluciones diluidas y muestras hidrófobas
• Ultracel YM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Adsorción
Material (membrana) Celulosa regenerada
MWCO 100 kDa
Código de filtro YM-100
Área de filtración 13,4 cm2
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas
Cantidad 10 Paq.
Tipo Disco de ultrafiltración
Diámetro (imperial) 1,75 in
Diámetro (métrico) 4,45 cm